Learn More
Hexahidrato de Nitrato de Cobalto, TRC
Código de producto. 30136412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136412 2.5 g 2.50 g
30010394 500 mg 500 miligramos
30008975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1002672.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular Co(NO3)2 . 6H2O
Peso molecular (g/mol) 291.04
Sinónimo Cobalt(2+) Dinitrate Hexahydrate, Cobalt(2+) Nitrate Hexahydrate, Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Cobaltous Dinitrate Hexahydrate, Cobaltous Nitrate Hexahydrate;
Nombre IUPAC cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt Nitrate Hexahydrate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.9722