Learn More
Nitrato de cobalto, 6-hidrato, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15567914 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15567914 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15567914 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 168001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Specifications
Nombre del producto químico o material Cobalt Nitrate
Nombre de nota 6-Hydrate
CAS 10026-22-9
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CoH12N2O12
Número MDL MFCD00149647
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Co+2]
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate
Peso molecular (g/mol) 291.03
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.03
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.87kg