Learn More
Masa de cobalto, normalmente cubos de 1,5 cm, refundida al vacío, bajo nivel de oxígeno, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372038 100 g 100 g
11362038 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012956.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-48-4 | Molecular Formula: Co | Molecular Weight: 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt lump
Nombre de nota Typically 1.5cm cubes, vacuum remelted, low oxygen
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formulario Masas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%