Learn More
Tiocianato de cobalto (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) Thiocyanate |
| CAS | 3017-60-5 |
| Fórmula molecular | Co (S C N)2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Thiocyanic Acid Cobalt(2+) Salt, Cobalt Thiocyanate, Cobalt Dithiocyanate, Cobalt Isothiocyanate, Cobalt Rhodanide, Cobalt(2+) Thiocyanate, Cobalt(II) Thiocyanate, Cobaltous Thiocyanate, Isothiocyanic Acid Cobalt(2+) Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2CHNS.Co/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Co+2].[S-]C#N.[S-]C#N |
| Nombre IUPAC | cobalto(2+);ditiocianato |
| Peso molecular (g/mol) | 175.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.8835 |