Learn More
Tiocianato de cobalto(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426420 250 g 250 g
11406420 10 g 10 g
11416420 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426420 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23460.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3017-60-5 | C2H2CoN2S2 | 177.105 g/mol
Cobalt(II) thiocyanate is best known for Scott test, which is a proven screening test for the presence of cocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de cobalto(II) se conoce principalmente por la prueba de Scott, una prueba de detección de cocaína de eficacia probada.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3017-60-5
Fórmula molecular C2H2CoN2S2
Peso molecular (g/mol) 177.105
Número MDL MFCD00010937
Clave InChI IQHZUTZWNWRODJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131877393
Nombre IUPAC cobalto; ácido tiociánico
SMILES C(#N)S.C(#N)S.[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) thiocyanate
Olor Odorless
Fórmula lineal Co(SCN)2
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1
Porcentaje de pureza ≥98%