Learn More
Tiocianato de cobalto(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406420 10 g 10 g
11416420 50 g 50 g
11426420 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406420 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23460.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3017-60-5 | C2H2CoN2S2 | 177.105 g/mol
Cobalt(II) thiocyanate is best known for Scott test, which is a proven screening test for the presence of cocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de cobalto(II) se conoce principalmente por la prueba de Scott, una prueba de detección de cocaína de eficacia probada.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3017-60-5
Fórmula molecular C2H2CoN2S2
Peso molecular (g/mol) 177.105
Número MDL MFCD00010937
Clave InChI IQHZUTZWNWRODJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131877393
Nombre IUPAC cobalto; ácido tiociánico
SMILES C(#N)S.C(#N)S.[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) thiocyanate
Olor Odorless
Fórmula lineal Co(SCN)2
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, cobalt(2+) salt