Learn More
Heptahidrato de sulfato de cobalto(II), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641230 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15641230 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 12933500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Purum,≥95%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Sulfate Heptahydrate
CAS 10026-24-1
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CoH14O11S
Fórmula lineal CoSO4 · 7H2O
Número MDL MFCD00149658
Número UN 3077
Sinónimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
Clave InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
Peso molecular (g/mol) 281.09
PubChem CID 61444
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado purum
Densidad 2.03g/mL at 25°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.