Learn More
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15234318 250 g 250 g
15224318 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234318 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453902500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-24-1
Fórmula molecular CoH14O11S
Peso molecular (g/mol) 281.09
Número MDL MFCD00149658
Clave InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Punto de fusión 98.0°C
pH 4 to 6 (5% aq. soln.)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CoSO4·7H2O
Índice Merck 15,2432
Información de solubilidad Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.09
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (Complexometry)
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate