Learn More
Sulfato de cobalto(II), +98 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10773981 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10773981 500 g 500 GR
10763981 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10773981 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10026-24-1
Fórmula molecular CoH14O11S
Peso molecular (g/mol) 281.09
Número MDL MFCD00149658
Clave InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 98°C
Color Marrón-Rojo
pH 4 to 5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.09g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico