Learn More
Sulfamato de cobalto(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384948 100 g 100 g
11304958 500 g 500 g
11394948 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043906.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14017-41-5 | CoH4N2O6S2 | 251.09 g/mol
Cobalt(II) sulfamate hydrate is used in photonic device fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14017-41-5
Fórmula molecular CoH4N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 251.09
Número MDL MFCD00049877
Clave InChI WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek
PubChem CID 26398
SMILES [Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt (II) sulfamate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC cobalto(2+);disulfamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.11 (Anhydrous)
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) sulphamate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulphamate hydrate