Learn More
Fosfato de cobalto(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479567 25 g 25 g
11489567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22066.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13455-36-2 | Co3O8P2 | 366.739 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-36-2
Fórmula molecular Co3O8P2
Peso molecular (g/mol) 366.739
Número MDL MFCD00016028
Clave InChI ZBDSFTZNNQNSQM-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cobalt phosphate, cobaltous phosphate, cobalt ii phosphate, tricobalt bis orthophosphate, unii-0b5m38t47h, cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3, 3co.2po4, cobalt ii phosphate octahydrate, phosphoric acid,cobalt 2+ salt 2:3
PubChem CID 61615
Nombre IUPAC cobalto(2+);difosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) phosphate
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.74
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic