Learn More
Oxalato de cobalto(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11456106 10 g 10 g
11466106 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11456106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22956.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 814-89-1 | C2CoO4 | 146.951 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-89-1
Fórmula molecular C2CoO4
Peso molecular (g/mol) 146.951
Número MDL MFCD00050793
Clave InChI MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 69946
Nombre IUPAC cobalto(2+);oxalato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) oxalate
Punto de fusión >300°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,2445
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.95
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic