Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10567183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
5 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10567183 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10388010 100 g Frasco de plástico 100 GR
10042620 500 g Frasco de plástico 500 g
10318663 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10567183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213090010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55.0°C
Nombre de nota 99%
Color Marrón-rojo a rosa
Forma física Polvo cristalino adherente
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.88
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Densidad 1.8800g/mL
Fórmula lineal Co(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15, 2428
Información de solubilidad Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.02
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.