Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, ≥99,0 % (KT), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120335 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15626010 50 g Poly bottle 50 g
15616010 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15626010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6083250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, Ni ≤0.001%,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Co(NO3)2 · 6H2O
Número UN UN1477
Nombre IUPAC cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (KT)
Envase Poly bottle