Learn More
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15602290 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
6 x 500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15602290 100 g Poly Bottle 100 g
15612290 500 g Poly Bottle 500 g
15622290 6 x 500 g Poly Bottle paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602290 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 230375100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate
Punto de fusión 55°C
Color Red
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Co(NO3)2 · 6H2O
Número UN UN1477
Nombre IUPAC cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.03g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals or chips
Densidad 1.87g/cm3