Learn More
Isopropóxido de cobalto(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359987 5 g 5 g
11349987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042810.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60406-95-3 | C6H14CoO2 | 177.109 g/mol
Cobalt(II) isopropoxide is used in display & imaging, catalysis & synthesis and ferroelectric metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60406-95-3
Fórmula molecular C6H14CoO2
Peso molecular (g/mol) 177.109
Número MDL MFCD00799075
Clave InChI VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii isopropoxide, cobalt isopropoxide, acmc-20alem, cobalt ii diisopropoxide, cobalt 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol, cobalt 2+ salt
PubChem CID 18517386
Nombre IUPAC cobalto(2+); propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Cobalt (II) isopropoxide
Envase Ampolla
Cantidad 5 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.11
Forma física Polvo