Learn More
Yoduro de cobalto(II), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388597 1 g 1 g
11378597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035730.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15238-00-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15238-00-3
Número MDL MFCD00016030
Sinónimo cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Especificaciones
Punto de ebullición 570°C (vac.)
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) iodide
Punto de fusión 515°C (vac.)
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 5.584 g/mL
Índice Merck 14,2443
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.74
Porcentaje de pureza 99.999%