Learn More
Yoduro de cobalto(II), anhidro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 570°C (vac.) |
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) iodide |
| Punto de fusión | 515°C (vac.) |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Forma física | Polvo de malla -60 |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Índice Merck | 14,2443 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cobalt(II) iodide, anhydrous
- Atención
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt iodide