Learn More
Óxido de cobalto(II,III), polvo negro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II, III) oxide |
| Punto de fusión | 900°C (decomposition) |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo de malla -400 |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | dicobalt(3+) λ²-cobalt(2+) tetraoxidandiide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.8 |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cobalt(II,III) oxide
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.