Learn More
Hidróxido de cobalto(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11469537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Unit Size:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11469537 250 g 250 g
11459537 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469537 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22045.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21041-93-0
Fórmula molecular CoH2O2
Peso molecular (g/mol) 92.95
Número MDL MFCD00016015
Clave InChI ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Specifications
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) hydroxide
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Co(OH)2
Índice Merck 14,2442
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) dihydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.95
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive