Learn More
Hidróxido de cobalto(II), 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219846 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219846 250 g 250 g
15209846 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219846 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453892500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21041-93-0
Fórmula molecular CoH2O2
Peso molecular (g/mol) 92.95
Número MDL MFCD00016015
Clave InChI ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) hydroxide
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal Co(OH)2
Índice Merck 15,2426
Nombre IUPAC cobalto(2+);dihidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.95
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.