Learn More
Fluoruro de cobalto(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338617 10 g 10 g
11328617 2 g 2 g
15436135 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035740.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.93 g/mol
It is used as a catalyst to alloy metals and also used for optical deposition, of which it tremendously improves optical quality, in dental care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-17-2
Fórmula molecular CoF2
Peso molecular (g/mol) 96.93
Número MDL MFCD00010941
Clave InChI YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
Nombre IUPAC difluorocobalto
SMILES F[Co]F
Especificaciones
Punto de ebullición 1400°C
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) fluoride
Punto de fusión 1200°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.46 g/mL
Número UN UN2923
Índice Merck 14,2440
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.93
Porcentaje de pureza 99.99%