Learn More
Fluoruro de cobalto(II) tetrahidrato, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11350949 5 g 5 g
11340949 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11350949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010693.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 13817-37-3 | CoF2H8O4 | 168.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13817-37-3
Fórmula molecular CoF2H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.99
Número MDL MFCD00149656
Clave InChI MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 24884271
SMILES O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Color Rosa
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Índice Merck 14,2440
Nombre IUPAC cobalto(2+);difluoruro;tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.99 (96.93 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.19 g/mL