Learn More
Diacetato de cobalto (II), TRC
Código de producto. 30351579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351579 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30351579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6330952.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) Diacetate
CAS 71-48-7
Fórmula molecular C4H6O4 .Co
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC cobalto(2+);diacetato
Peso molecular (g/mol) 177.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9598