Learn More
Citrato de cobalto(II) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491087 100 g 100 g
11481087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24088.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6424-15-3 | C12H20Co3O16 | 597.076 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6424-15-3
Fórmula molecular C12H20Co3O16
Peso molecular (g/mol) 597.076
Número MDL MFCD02684007
Clave InChI SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii citrate dihydrate
PubChem CID 131882668
Nombre IUPAC cobalto;2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;dihidrato
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) citrate dihydrate
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.02 (554.99 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%