Learn More
Cloruro de cobalto (II), TRC
Código de producto. 30368556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368556 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30368556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC63310825G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) Chloride
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Cantidad 25 g
Sinónimo Cobalt Chloride, Cobalt Dichloride, Cobalt Dichloride (CoCl2), Cobalt(2+) Chloride, Cobalt(II) Chloride, Cobaltous Chloride, Cobaltous Dichloride, Dichlorocobalt, NSC 51149
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Cl[Co]Cl
Nombre IUPAC diclorocobalto
Peso molecular (g/mol) 129.84