Learn More
Solución de cloruro de cobalto(II), 5,95 %, rojo, Chem-Lab
Código de producto. 11927433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11927433 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11927433 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL07.1101.0100
Se utiliza como indicador del agua en desecantes. La solución de cloruro de cobalto, 5,95 %, Rojo, Chem-Lab es un compuesto inorgánico de cobalto y cloro que se suministra en forma de hexahidrato. Reactivo a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en
El hexahidrato de cloruro de cobalto(II) es uno de los compuestos de cobalto que más se utilizan en el laboratorio. Es de color rojo a temperatura ambiente, pero se vuelve azul a temperaturas más altas. Debido a la facilidad de la reacción de hidratación/deshidratación y al cambio de color resultante, el cloruro de cobalto se utiliza como indicador del agua en los desecantes. Entre los usos específicos del cloruro de cobalto se incluyen su papel en la síntesis orgánica y como objeto de galvanoplastia con metal de cobalto.
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
CAS 7791-13-1
Color Rojo
pH <1
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Número MDL MFCD00149652
Sinónimo Cobalt dichloride
Información de solubilidad Soluble in Water
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto(2+), hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 237.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.90g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.95%
Olor Odorless
Densidad 1.01g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalto(II) cloruro 5.95% solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt chloride, hydrochloric acid