Learn More
Hidrato de cloruro de cobalto (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) Chloride Hydrate |
| CAS | 69098-14-2 |
| Fórmula molecular | Cl2Co •xH2O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Cobalt Chloride Hydrate, Cobalt Dichloride Hydrate, Cobalt Dichloride Hydrate (CoCl2), Cobalt(2+) Chloride Hydrate, Cobalt(II) Chloride Hydrate, Cobaltous Chloride Hydrate, Cobaltous Dichloride Hydrate, Dichlorocobalt Hydrate, NSC 51149 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2ClH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMILES | Cl[Co]Cl |
| Nombre IUPAC | hidrato de diclorocobalto |
| Peso molecular (g/mol) | 129.841801 |