Learn More
Cloruro de cobalto(II), Honeywell™
Código de producto. 15676000 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15676000 50 g 50 g
15666000 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676000 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 6081850G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., anhidro, ≥98,0 % (KT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto (2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (KT)
Presión de vapor 40 mmHg (0°C)