Learn More
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15259666 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15259666 1 kg 1 KG
15269666 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15259666 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Punto de fusión 86.0°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CoCl2·6H2O
Fieser 01,155; 06,127; 11,479
Índice Merck 15,2421
Información de solubilidad Solubility in water: 970g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0% (Complexometry)
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.