Learn More
Hexahidrato de cloruro de cobalto(II), reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15642760 5 g 5 g
15622760 100 g 100 g
15632760 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642760 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2555995G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto(2+), hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CoCl2 · 6H2O
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 40mmHg (0°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride hexahydrate