Learn More
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, ACS, 98,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cobalt chloride is used as a humidity indicator in weather instruments. It finds use in electroplating of cobalt, in invisible ink, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene(bis (cyclopentadienyl) cobalt(II)).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 87°C |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Morado-rojo |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0-102.0% |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.93 (129.84 Anhydrous) |
| Grado | ACS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride,hexahydrate