Learn More
Cloruro de cobalto(II), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459517 500 g 500 g
11439517 25 g 25 g
11449517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22031.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cobalto(II) se utiliza en el indicador de humedad de los instrumentos meteorológicos. En la forma anhidra, se utiliza en la galvanoplastia de cobalto, en la química orgánica y es un precursor del cobaltoceno, (bis(ciclopentadienil)cobalto(II), que es un buen agente reductor. También sirve como ácido de Lewis. El cloruro de cobalto es un indicador del agua en los desecantes, debido a la hidratación/deshidratación reversible junto con el cambio de color. El cloruro de cobalto es útil para producir tinta invisible ya que se vuelve azul cuando se calienta y se vuelve invisible una vez que se enfría. El cloruro de cobalto(II) cataliza el acoplamiento cruzado de los haluros de arilo o de vinilo con reactivos grignard del arilo con excelentes producciones.
Solubilidad
Libremente soluble en agua y metanol. Soluble en alcohol, acetona, éter, glicerol y piridina.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto (2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1049°C
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Punto de fusión 735°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2437
Información de solubilidad Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.367