Learn More
Cobalt(II) Chloride, 97%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15682310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15682310 5 g Glass Bottle 5 g
15662310 100 g Glass Bottle 100 g
15672310 500 g Glass Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15682310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2326965G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.97
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1049°C
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Chloride
Punto de fusión 724°C
Color Azul
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Presión de vapor 40mmHg (0°C)
Densidad 3.37g/cm3