Learn More
Carbonato de cobalto(II), técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11418952 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
11418952 100g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 11418952 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6459/48
Solicitar formato a granel o personalizado
100g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 513-79-1
Color Rojo
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CCoO3
Número MDL 10940
Clave InChI ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC carbonato de λ²-cobalto(2+)
Peso molecular (g/mol) 118.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.94g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COBALT(II) CARBONATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.