Learn More
Hidrato de carbonato de cobalto (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) Carbonate Hydrate |
| CAS | 57454-67-8 |
| Fórmula molecular | CCoO3 . (H2O)x |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Carbonic Acid Cobalt(2+) Salt (1:1) Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O3.2Co.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;;+1;/p-3 |
| SMILES | [O-]C([O-])=O.[Co][Co+].[H2O] |
| Nombre IUPAC | Hidrato de carbonato de cobalto (II) |
| Peso molecular (g/mol) | 136.96 |