Learn More
Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15631740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631740 50 g Poly Bottle 50 g
15621740 250 g Poly Bottle 250 g
15611740 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15631740 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 20219350G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 57454-67-8
Fórmula molecular CCoO3
Peso molecular (g/mol) 118.94
Número MDL MFCD00149654
Clave InChI ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min
PubChem CID 16211458
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) carbonate
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CoCO3·xH2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.94g/mol (anhydrous basis)
Envase Poly Bottle
Densidad 4.13g/mL at 25°C