Learn More
Benzoato de cobalto (II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354979 50 g 50 g
11344979 10 g 10 g
11364979 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087380.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932-69-4 | C14H10CoO4 | 301.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-69-4
Fórmula molecular C14H10CoO4
Peso molecular (g/mol) 301.16
Número MDL MFCD00050769
Clave InChI GAYAMOAYBXKUII-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt 2+ dibenzoate, cobalt ii benzoate, cobalt dibenzoate, cobalt benzoate, benzoic acid, cobalt 2+ salt, benzoic acid, cobalt 2+ salt 2:1, cobaltous benzoate, dibenzoic acid cobalt ii salt
PubChem CID 164760
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) dibenzoate
SMILES [Co++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt (II) benzoate
Punto de fusión 114°C to 116°C
Color Gris
Olor Odorless
Fórmula lineal Co(OOCC6H5)2
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.16
Forma física cristalino/a/s