Learn More
Acetilacetonato de cobalto(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286500 50 g Frasco de vidrio 50 g
10606164 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10286500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210640500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14024-48-7
Fórmula molecular C10H14CoO4
Peso molecular (g/mol) 257.15
Número MDL MFCD00000014
Clave InChI UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetylacetonate
Punto de fusión 165.0°C to 170.0°C
Color Morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (ex Co)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3COCH=C(CH3)O)2Co
Cantidad 50 g
Beilstein 01, 783
Fieser 17,87
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: 7g/kg alcohol (20°C),173g/kg benzene (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
  • P340-Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.