Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15621840 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15621840 50 g Poly Bottle 50 g
15611840 250 g Poly Bottle 250 g
15601840 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621840 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 20839650G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6147-53-1
Fórmula molecular C4H14CoO8
Peso molecular (g/mol) 249.081
Número MDL MFCD00149569
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
Nombre IUPAC cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate
Punto de fusión 298°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (CH3COO)2Co · 4H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3731397
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08g/mol
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 1.705g/cu.cm