Learn More
Acetato de cobalto(II) tetrahidrato, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10315460 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10315460 250 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10315460 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6400/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 140°C
CAS 6147-53-1
Color Rojo
pH 6.8
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C4H14CoO8
Número MDL 149569
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC Tetrahidrato de diacetato de λ²-cobalto(2+)
Peso molecular (g/mol) 249.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo