Learn More
Acetato de cobalto (II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11478297 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11478297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18374.30
Solicitar formato a granel o personalizado
El acetato de cobalto (II) tetrahidrato se utiliza como catalizador industrial para endurecer las pinturas y barnices, y como catalizador activo para las reacciones de oxidación y esterificación. También se utiliza para preparar complejos metálicos que tienen una geometría de coordinación inusual.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobalto (II) tetrahidrato se utiliza como catalizador industrial para endurecer las pinturas y barnices, y como catalizador activo para las reacciones de oxidación y esterificación. También se utiliza para preparar complejos metálicos con una geometría de coordinación inusual.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácidos diluidos y acetato de fenilo.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y ventilado. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
CAS 6147-53-1
Punto de fusión ∼140°C (in -4 H2O)
Densidad 1.71
Olor Odorless
Fórmula molecular C4H14CoO8
Fórmula lineal Co(OOCCH3)2·4 H2O
Índice de refracción 1.542
Número MDL MFCD00149569
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 3731397
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2433
Sinónimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC cobalto(2+);diacetato;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 249.08
PubChem CID 61372
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08 (177.02 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate