Learn More
Acetato de cobalto (II) tetrahidrato, 98 %
Código de producto. 11324549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324549 25 g 25 g
11468297 50 g 50 g
11334549 100 g 100 g
11344549 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11324549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18374.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249,081 g/mol
El acetato de cobalto (II) tetrahidrato se utiliza como catalizador industrial para endurecer las pinturas y barnices, y como catalizador activo para las reacciones de oxidación y esterificación. También se utiliza para preparar complejos metálicos que tienen una geometría de coordinación inusual.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobalto (II) tetrahidrato se utiliza como catalizador industrial para endurecer las pinturas y barnices, y como catalizador activo para las reacciones de oxidación y esterificación. También se utiliza para preparar complejos metálicos con una geometría de coordinación inusual.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácidos diluidos y acetato de fenilo.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y ventilado. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6147-53-1
Fórmula molecular C4H14CoO8
Número MDL MFCD00149569
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión ∼140°C (in -4H2O)
Densidad 1.71
Olor Odorless
Fórmula lineal Co(OOCCH3)2·4H2O
Índice de refracción 1.542
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 3731397
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2433
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Nombre IUPAC cobalto(+2); diacetato; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 249.081
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08 (177.02 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación