Learn More
Acetato de cobalto(II) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10063380 50 g Frasco de plástico 50 GR
10115120 250 g Frasco de plástico 250 GR
10404725 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10063380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293060500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6147-53-1
Fórmula molecular C4H6CoO4·4H2O
Peso molecular (g/mol) 249.08
Número MDL MFCD00149569
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
Nombre IUPAC cobalto(2+);diacetato;tetrahidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión 140.0°C
Nombre de nota 97%
Color Rosa a rosa-rojo
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Co·4H2O
Fieser 04,99; 16,95
Índice Merck 15, 2417
Información de solubilidad Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico