Learn More
Acetato de cobalto(II) tetrahidrato, 98-102 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) acetate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 140.0°C |
| CAS | 6147-53-1 |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Fórmula molecular | C4H6CoO4·4H2O |
| Fórmula lineal | (CH3CO2)2Co·4H2O |
| Índice Merck | 15,2417 |
| Sinónimo | cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) acetate tetrahydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.