Learn More
Cobalt(II) Acetate Tetrahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15615430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615430 100 g Poly bottle 100 g
1 options
Código de producto. 15615430 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 403024100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión 298°C
CAS 6147-53-1
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C4H14CoO8
Fórmula lineal (CH3COO)2Co · 4H2O
Número MDL MFCD00149569
Número UN UN3077
Beilstein 3731397
Sinónimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
Clave InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Nombre IUPAC cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
Peso molecular (g/mol) 249.081
PubChem CID 61372
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Envase Poly bottle