Learn More
Acetato de cobalto(II), anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400827 250 g 250 g
11490817 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23218.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177.02 g/mol
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobalto(II) se utiliza como catalizador industrial. Se emplea como precursor de diferentes agentes de secado de aceite. Se aplica en agentes de intercambio iónico, lubricantes, agentes de enchapado y agentes de tratamiento de superficies, grasas, tinta, tóner, y productos colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y ácidos diluidos.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-48-7
Fórmula molecular C4H6CoO4
Peso molecular (g/mol) 177.02
Número MDL MFCD00008689
Clave InChI QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
Nombre IUPAC cobalto(2+); diacetato
SMILES [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) acetate
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 298°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal Co(OOCCH3)2
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2433
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.02
Porcentaje de pureza ≥98%