Learn More
2-Metoxietóxido de cobalto(II), 99 % (base metálica), 5 % p/v en 2-metoxietanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379597 25 mL 25 ml
11369597 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041237.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142600-61-1 | C6H14CoO4 | 209.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142600-61-1
Fórmula molecular C6H14CoO4
Peso molecular (g/mol) 209.107
Número MDL MFCD00798554
Clave InChI BFBNUELICQBJBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii 2-methoxyethoxide
PubChem CID 131873636
Nombre IUPAC cobalto(2+); 2-metoxietanolato
SMILES COCC[O-].COCC[O-].[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) 2-methoxyethoxide
Color Marrón
Densidad 0.96 g/mL
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Co(OCH2CH2OCH3)2
Cantidad 25 mL
Número UN UN1188
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.11
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v en 2-metoxietanol
Forma física Líquido