Learn More
2-Metoxietóxido de cobalto(II), 5 % p/v en 2-metoxietanol, 99 % (m.b.), envasado bajo argón en frascos de ChemSeal resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350008 25 mL 25 ml
11340008 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042819.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142600-61-1
Fórmula molecular C6H14CoO4
Peso molecular (g/mol) 209.107
Número MDL MFCD00798554
Clave InChI BFBNUELICQBJBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii 2-methoxyethoxide
PubChem CID 131873636
Nombre IUPAC cobalto(2+); 2-metoxietanolato
SMILES COCC[O-].COCC[O-].[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt (II) 2-methoxyethoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal Co(OCH2CH2OCH3)2
Cantidad 25 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Denatured by water. Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.11
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v en 2-metoxietanol
Forma física Líquido