Learn More
Cobalto (II) 2,4-pentanedionato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367377
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367377 50 g 50 g
11377377 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012537.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
Cobalt(II) 2,4-pentanedionate is used as an important catalyst for organic reactions. It is also used as paint dryer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14024-48-7
Fórmula molecular C10H14CoO4
Peso molecular (g/mol) 257.15
Número MDL MFCD00000014
Clave InChI UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo Cobalt(II) acetylacetonate; Bis(acetylacetonato)cobalt(II)
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 165°C to 170°C
Color Azul a morado
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) 2,4-pentanedionate